Principaux documents
AMBH93D537BF
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c1-7-3-5-4(2-8)6-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
NLBSACQGJDXXNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126748-87-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements