Principaux documents
AMBH93D5372C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-morpholinobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9-10(12(14)15)3-2-4-11(9)13-5-7-16-8-6-13/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
SYRWDAQJCORHSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-40-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :