Principaux documents
AMBH93D536FC
Ambeed, Inc.
(1-Benzylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1-benzyl-3-azetidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c12-6-11-8-13(9-11)7-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-5,11H,6-9,12H2;2*1H
Clé InChI
WXSMBTOMTMUVDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1511585-69-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :