Principaux documents
AMBH93D53667
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyloctadecan-1-amine acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.62
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyloctadecan-1-amine acetate
Inchi Code
1S/C20H43N.C2H4O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3;1-2(3)4/h4-20H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
UUPXKAJPMYOPLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19855-61-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19855-61-9.html