Documents
AMBH93D535EE
Ambeed, Inc.
PK11007
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.87
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-[(4-fluorobenzyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C15H11ClFN5O3S2/c1-8-21-22-14(26-8)20-13(23)12-11(16)6-18-15(19-12)27(24,25)7-9-2-4-10(17)5-3-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,20,22,23)
Clé InChI
IVZQUWCWXYFPOQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874146-69-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/874146-69-7.html