Key Documents
AMBH93D535D3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2O2/c10-6-5-2-1-4(7(16)17)3-15(5)8(14-6)9(11,12)13/h1-3H,(H,16,17)
Clé InChI
ZBXHCNPJYRBIJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1781028-01-0.html