Principaux documents
AMBH93D535B3
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-chloro-2,5-dimethylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.5
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2,5-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-3-6(8)5(2)10-7(4)9/h3H,1-2H3
Clé InChI
WJYWIIKJRQAUEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2442597-64-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :