Principaux documents
AMBH6FD845A0
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzene-1,4-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,8-9H2
Clé InChI
NGULVTOQNLILMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13296-69-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements