Principaux documents
AMBH6FD84376
Ambeed, Inc.
3,3-Dibromo-azepan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.95
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,3-dibromo-2-azepanone
Inchi Code
1S/C6H9Br2NO/c7-6(8)3-1-2-4-9-5(6)10/h1-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
KJIRIIANVAJNNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56987-35-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements