Principaux documents
AMBH6FD842F2
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9;/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2;1H
Clé InChI
IYHWYBGGVJBQCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2135331-85-8.html
Synonym
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements