Principaux documents
AMBH6FD84273
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2,6-difluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.53
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-2,6-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
Clé InChI
BABNLQDXRCOTJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52208-56-7.html
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements