Principaux documents
AMBH6FD841B9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4-6(10)3-2-5(7(4)9)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173315-54-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/173315-54-3.html