Principaux documents
AMBH6FD7F94E
Ambeed, Inc.
5-Oxo-5-(pyrrolidin-1-yl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.22
Numéro MDL:
Iupac Name
5-oxo-5-(1-pyrrolidinyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c11-8(4-3-5-9(12)13)10-6-1-2-7-10/h1-7H2,(H,12,13)
Clé InChI
WFRISUAVYJAVNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5724-80-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements