Principaux documents
AMBH6FD7F913
Ambeed, Inc.
2-Bromooxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.96
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C3H2BrNO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
Clé InChI
YCHPNSOKVRTPES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125533-82-6.html