Principaux documents
AMBH6FD7F81E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.43
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
Clé InChI
MINXERMPCQJEFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211590-36-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements