Principaux documents
AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.04
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
Clé InChI
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6435-84-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :