Principaux documents
AMBH6FD7F69A
Ambeed, Inc.
(3-(2-Fluoroethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.97
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-fluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO3/c10-4-5-13-8-3-1-2-7(6-8)9(11)12/h1-3,6,11-12H,4-5H2
Clé InChI
REXCBJBQVSLCJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096332-11-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :