Key Documents
AMBH6FD7F660
Ambeed, Inc.
4-(Phenylthio)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(phenylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10OS/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
Clé InChI
VDNBWBPUFMZCEW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208-88-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1208-88-4.html