Principaux documents
AMBH6FD7F604
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)3-7(6)13/h1-3,13H
Clé InChI
PDMCDRCXQZBLGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/731002-50-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements