Principaux documents
AMBH58176B14
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-6(3-9)2-7(8)4-10-5/h2,4H,1H3
Clé InChI
CMZODOCHMREYBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956276-47-4.html