Principaux documents
AMBH58176A44
Ambeed, Inc.
7-Fluoroindoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.16
Numéro MDL:
Iupac Name
7-fluoroindoline
Inchi Code
1S/C8H8FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-3,10H,4-5H2
Clé InChI
AGJTUVBSTFSZFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769966-04-3.html