Principaux documents
AMBH58176A23
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-5-fluoroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.91
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dibromo-5-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Br2FN/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H,10H2
Clé InChI
ISAQGADJGBSNRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000578-04-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :