Principaux documents
AMBH58176A03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropyridin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-3-fluoropyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H3ClFNO/c6-4-2-1-3(7)5(9)8-4/h1-2H,(H,8,9)
Clé InChI
OVBUBBZWODRDRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1369769-03-8.html