Principaux documents
AMBH58176985
Ambeed, Inc.
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c1-11-7-2-4-10-5-3-9-8(10)6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
JARHRSPZSZITEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/342613-71-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements