Principaux documents
AMBH58176960
Ambeed, Inc.
AMG-208
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-methoxy-4-[(6-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)methoxy]quinoline
Inchi Code
1S/C22H17N5O2/c1-28-16-7-8-17-19(13-16)23-12-11-20(17)29-14-22-25-24-21-10-9-18(26-27(21)22)15-5-3-2-4-6-15/h2-13H,14H2,1H3
Clé InChI
HEAIZQNMNCHNFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1002304-34-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :