Principaux documents
AMBH581767EF
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6H,13H2,1H3
Clé InChI
VTLIABOHZPSHRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123195-23-3.html
Synonym
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine