Principaux documents
AMBH581766DA
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-(piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
5-bromo-3-(piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H14BrN3/c11-8-6-9(10(12)13-7-8)14-4-2-1-3-5-14/h6-7H,1-5H2,(H2,12,13)
Clé InChI
BCKOGRQJSVDDAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1335058-51-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1335058-51-9.html
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :