Principaux documents
AMBH5816B7E8
Ambeed, Inc.
4-Phenyl-azetidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-phenyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C9H9NO/c11-9-6-8(10-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)
Clé InChI
MWKMQPSNTJCASD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5661-55-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5661-55-2.html