Principaux documents
AMBH58064929
Ambeed, Inc.
H-Gly-OIpr·HCl
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
isopropyl aminoacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(2)8-5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14019-62-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements