Principaux documents
AMBH580648F5
Ambeed, Inc.
4-Iodo-3-methoxy-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224
Numéro MDL:
Iupac Name
4-iodo-3-methoxy-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H5IN2O/c1-8-4-3(5)2-6-7-4/h2H,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
AKAILQXICKUNET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1350325-05-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1350325-05-1.html