Principaux documents
AMBH580647AF
Ambeed, Inc.
2-Acetamido-4-methylphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-hydroxy-5-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-9(12)8(5-6)10-7(2)11/h3-5,12H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
DSEQJUPGRWESKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6375-17-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :