Principaux documents
AMBH58064786
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-hydroxynicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-4-hydroxynicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-8-1-4(3-9)6(5)10/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
KPMMFNJPSDBZTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289109-05-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements