Principaux documents
AMBH580646DA
Ambeed, Inc.
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C5H8ClNO2/c6-1-5(9)7-2-4(8)3-7/h4,8H,1-3H2
Clé InChI
KDRDRWLTSZRXRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628263-61-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :