Key Documents
AMBH5806463C
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6-3-5(4-12)11-7(6)1-2-10-8/h1-4,11H
Clé InChI
LWUCCDLVSVVIQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256818-78-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256818-78-6.html