Principaux documents
AMBH58064514
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
VWPWDTCETLARFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off white solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942474-24-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements