Principaux documents
AMBH580644C0
Ambeed, Inc.
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O4/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)12-5-6-13-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
YMEMAALYLSKCLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66500-55-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements