Principaux documents
AMBH5806441E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.6
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c8-6-2-1-5-7(10-6)9-3-4-11-5/h1-2H,3-4H2,(H,9,10)
Clé InChI
SYIHEMKUIICNQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260665-94-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements