Principaux documents
AMBH5806441D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)8-5-4-11-12-7(5)3-2-6(8)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZVKNYIAOEMIAKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1037840-79-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1037840-79-1.html