Principaux documents
AMBH47A9AF25
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1,5-dimethylimidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)7-3-8(4)2/h3H,1-2H3
Clé InChI
QSAIPHWPPRDIEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158585-81-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements