Principaux documents
AMBH47A9802E
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-3-fluoropicolinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.6
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO2/c1-2-13-8(12)7-5(10)3-4-6(9)11-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
OXOOZAOCBRWZNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214363-79-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214363-79-7.html