Principaux documents
AMBH47A954EB
Ambeed, Inc.
2,5-Diaminoterephthalonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-diaminoterephthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)6(4-10)2-8(5)12/h1-2H,11-12H2
Clé InChI
DJVJDQRJKTVAEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75636-88-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements