Principaux documents
AMBH47A8F463
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-9-10-5-1-2-6-11(10)15-12-7-3-4-8-13-12/h1-9H
Clé InChI
QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141580-71-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements