Principaux documents
AMBH324ABD7D
Ambeed, Inc.
1,3-Dichloro-5-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.08
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dichloro-5-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7Cl2N/c1-6-3-2-4-7-8(6)5-9(11)13-10(7)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
LDSLPCOBAYAVEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21902-40-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21902-40-9.html