Principaux documents
AMBH324ABCD5
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-nitrobenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
Clé InChI
XQKXDVBKKZWIAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/349-02-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements