Principaux documents
AMBH324ABCD0
Ambeed, Inc.
2-(Pyrazin-2-yloxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-pyrazinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-8-9-3-1-2-4-10(9)15-11-7-12-5-6-13-11/h1-8H
Clé InChI
JEJIMCVKXOULMD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887344-43-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements