Principaux documents
AMBH324ABCA4
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c6-5-7-3-4(9-5)1-2-8/h3,8H,1-2H2,(H2,6,7)
Clé InChI
QXZROQLPDVYROK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105773-93-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements