Principaux documents
AMBH324ABC48
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
9-benzyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C20H15NO/c22-14-16-10-11-20-18(12-16)17-8-4-5-9-19(17)21(20)13-15-6-2-1-3-7-15/h1-12,14H,13H2
Clé InChI
GSNXZYWQXATWRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54117-37-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :