Principaux documents
AMBH324ABC1D
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6H2
Clé InChI
CGKLHAZLSZWPPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/937640-02-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/937640-02-3.html