Principaux documents
AMBH324ABAC2
Ambeed, Inc.
Ilaprazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.44
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl}-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
HRRXCXABAPSOCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/172152-36-2.html
Synonym
2-(((4-Methoxy-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :