Principaux documents
AMBH324AB8B7
Ambeed, Inc.
N-(2,6-Dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-9-7(10)3-6(14-2)4-8(9)11/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
YMDULTGLSDMTFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/136099-55-3.html